Documenti fondamentali
56401AST
Supelco
apHera NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Amino HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
1.390,00 €
1.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna per HPLC apHera NH2, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L82
Nome Commerciale
apHera
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
apHera
Parametri
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
amino phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
1-14
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrizione generale
Le colonne amminiche apHera utilizzano una poliammina legata in modo covalente, appositamente ottimizzata per la separazione di monosaccaridi e oligosaccaridi. L′ordine di eluizione mono-, di-, tri-saccaride mostra un maggiore volume di eluizione con una maggiore concentrazione di acetonitrile e una completa stabilità per gli eluiti acidi e alcalini. La piccola e robusta perla di copolimero PVA fornisce la resistenza meccanica e chimica, oltre a un′elevata efficienza della colonna. Le colonne tradizionali per camion basate su silice non hanno una lunga durata, forse a causa dell′idrolisi delle particelle di silice a opera del gruppo amminico basico. Supelco utilizza un forte polimero compatibile alcalino che elimina questi problemi. Altre caratteristiche della colonna solo il tempo di ritenzione stabile e la lunga durata.
Caratteristiche delle colonne amminiche apHera
  • Elevata efficienza per l′analisi dei carboidrati
  • Ideali per condizioni basiche/rilevamento amfoterico
  • Elevata selettività da monosaccaridi a oligosaccaridi
  • Range del pH 2-13
  • Dimensioni dei pori di 300 angstrom
  • Ritenzione stabile e prevedibile
  • Lunga durata della colonna
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Khin Than Myint et al.
Analytical chemistry, 81(18), 7766-7772 (2009-08-26)
We have developed a practical method for the comprehensive analysis of polar anionic metabolites in biological samples with the use of a nano-LC/MS system. A polyamine-bonded polymer-based apHera NH2 column, which is compatible with ammonium carbonate buffer, effectively retained anionic
Marine de Person et al.
Journal of chromatography. A, 1081(2), 174-181 (2005-07-26)
A new procedure based on hydrophilic interaction chromatography coupled to tandem mass spectrometry (ionisation process by pneumatically assisted electrospray in negative ion mode), is developed and validated for the simultaneous determination of underivatised taurine and methionine in beverages rich in
Articoli
The apHera NH2 polymeric column is an excellent choice for the separation of closely-related polar analytes such as simple sugars using HILIC chromatography.
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.