56058-U
Omnifit® Tube Endfittings
for use with 1/16 in. O.D. tubing, black polypropylene
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black polypropylene
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
LPLC: suitable
Raccordi
1/4-28 male UNF nut (Gripper Fitting required)
Compatibilità
for use with 1/16 in. O.D. tubing
Descrizione generale
Gripper fitting required (purchase separately):
for 1/16in. O.D. tubing p/n 57417
for 1/8in. O.D. tubing p/n 57418
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)