Documenti
55228-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA Tube, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Sinonimo/i:
QuEChERS
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, PSA Tube, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Materiali
polypropylene tube
agenzia
suitable for BS EN 15662:2008
Nome Commerciale
Supel
Composizione
magnesium sulfate, 900 mg
Supelclean
PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
Confezionamento
pk of 50
tecniche
QuEChERS: suitable
Volume provetta da centrifuga
15 mL , Greiner Cat. No. 163270
Gruppo funzionale matrice
PSA phase
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
L′estrazione in fase solida dispersiva (dSPE), spesso indicata come metodo "QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe cioè rapido, facile, economico, efficace, robusto e sicuro), consiste in una moderna tecnica di preparazione che sta diventando sempre più popolare nell'area dell'analisi multiresiduale di pesticidi in prodotti alimentari e agricoli.
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Applicazioni
Supel QuE si utilizza idealmente come provetta di estrazione per la procedura di pulizia prevista dall′analisi dei residui di pesticidi nelle matrici agricole eseguita con la gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa tandem.
Compatibilità
Idonea a campioni alimentari o agricoli a basso contenuto di grassi, clorofilla e carotenoidi. Ideale per la pulizia di 6 mL di estratto dopo l′estrazione alimentare iniziale e la suddivisione in fasi.
Note legali
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Supelco
Supelco
55174-U
Supel QuE
Supelco
Supelco
55294-U
Supel QuE
Analysis of non-cleaned QuEChERS extracts for the determination of pesticide residues in fruit, vegetables and cereals by gas chromatography-tandem mass spectrometry
Norli RH, et al.
Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 33(2), 300-312 (2016)
M Picot Groz et al.
The Science of the total environment, 493, 162-169 (2014-06-20)
The UV filters and musk fragrances have come into focus because these compounds are contained and increasingly used not only in sunscreen products but also in many products of daily use, such as cosmetics, skin creams, plastics or varnish. In
Lijun Han et al.
Analytica chimica acta, 827, 40-46 (2014-05-17)
A new method of sample preparation was developed and is reported for the first time. The approach combines in-vial filtration with dispersive solid-phase extraction (d-SPE) in a fast and convenient cleanup of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe)
Steven J Lehotay et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2548-2560 (2010-02-11)
This article describes the comparison of different versions of an easy, rapid and low-cost sample preparation approach for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables by concurrent use of gas and liquid chromatography (GC and LC) coupled to
Yelena Sapozhnikova et al.
Analytica chimica acta, 758, 80-92 (2012-12-19)
A multi-class, multi-residue method for the analysis of 13 novel flame retardants, 18 representative pesticides, 14 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and 7 polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in catfish muscle was developed and evaluated using
Contenuto correlato
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
L’estrazione in fase solida (SPE) è una tecnica impiegata per una rapida, selettiva preparazione e purificazione del campione prima di analisi cromatografiche (es. HPLC, GC, TLC). Si usa la SPE per lo scambio di matrici dei campioni, la concentrazione degli analiti e la rimozione di interferenze e contaminanti, al fine di migliorare i risultati e proteggere la colonna analitica.