548650-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
Materiali
StableFlex fiber
orange-red hub
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS/DVB coating
Compatibilità
(for volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50 - 300))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter