Documenti fondamentali
53573-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) Delay HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Delay Column; suitable for PFAS testing
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
563,00 €
563,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
563,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
563,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column, suitable for PFAS testing, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L62
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Parametri
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
highly retentive endcapped silane bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
applicazioni
PFAS testing
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Ascentis® Express PFAS Delay is a high-performance liquid chromatography column based on Fused-Core® particle design. The highly retentive endcapped silane of the Ascentis® Express PFAS Delay column provides high retention of PFAS compounds across various mobile phase conditions and is used to delay background instrument PFAS contamination from interference with analyzed samples. For this reason, the Ascentis® Express PFAS Delay column is placed upstream of the sample injector.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.