Documenti fondamentali
53563-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, HPLC Column; suitable for PFAS testing
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
563,00 €
563,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
563,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
563,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, suitable for PFAS testing, column L × I.D. 5 cm × 3.0 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
9.9% carbon loading
Parametri
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
5 cm × 3.0 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
applicazioni
PFAS testing
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Ascentis® Express PFAS is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the proven Fused-Core® particle design. The Fused-Core® particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The densely bonded, extensively endcapped ODS stationary phase of Ascentis® Express PFAS provides an application tested solution for PFAS analysis.
Risultati analitici
Target analytes include short chain and long chain per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), including branched and linear isomers.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.