Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
53508-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge pkg of 3 ea
Sinonimo/i:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
Scegli un formato
584,00 €
Scegli un formato
About This Item
584,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cartuccia di guardia per Ascentis® Express C18, 2,7 micron, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 3 ea
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
5 mm × 4.6 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-