509779
SGE Microvolume Syringe for Rheodyne® and Valco® Valves, Fixed Needle
5F-LC, volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22 ga
Caratteristiche
Fixed needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 001301
Lungh. × D.E. ago
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volume
5 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)