Documenti
504955-40
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
C18 TM=["Discovery"] HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Colonna HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
operating pH range
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Usare Discovery® C18 per qualsiasi metodo che specifichi una colonna C18. L′eccezionale profilo dei picchi, la riproducibilità e la stabilità ne fanno la colonna di elezione per tutti i metodi C18, da quelli di routine a quelli più critici.
Applicazioni
  • Determination of 2,4-dimethylhydroxybenzene by chromatographic methods in forensic toxicological research of biological material: This research highlights the Discovery® C18 column′s application in forensic science, providing robust and precise analyses necessary for toxicological screenings (Chernova et al., 2024).
Caratteristiche e vantaggi
  • Eccellente riproducibilità
  • Picchi eccezionalmente netti per analiti acidi e basici
  • Separazioni LC-MS stabili e a basso spurgo
  • Separazione di peptidi e piccole proteine
  • L′idrofobicità inferiore rispetto a molte colonne C18 confrontabili favorisce analisi più rapide.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Abbas Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(24), 2423-2429 (2011-07-26)
A novel isocratic reversed-phase high performance liquid-chromatography/ultraviolet detection method for simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma was developed and validated after optimization of various chromatographic conditions and other experimental parameters. Sample preparation based on a simple extraction
Himal Paudel Chhetri et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 22(5), 483-487 (2014-12-05)
This study presents the optimization of a simple HPLC-UV method for the determination of metformin in human plasma. Ion pair separation followed by UV detection was performed on deproteinized human plasma samples. The separation was carried out on a Discovery
Ramisetti Nageswara Rao et al.
Journal of separation science, 32(9), 1312-1322 (2009-04-29)
Modafinil, adrafinil and their related substances were synthesized and analyzed by RP-LC with ESI-MS/MS. The ionization mode, polarity, cone voltage, and chromatographic conditions were evaluated. The optimum LC-MS conditions to obtain fragment ions indispensable for identification of the structures were
T Nagano et al.
Journal of dental research, 88(9), 823-828 (2009-09-22)
Mmp-20 and Klk4 are the two key enamel proteases. Can both enzymes process amelogenin to generate the major cleavage products that accumulate during the secretory stage of amelogenesis? We isolated Mmp-20 and Klk4 from developing pig teeth and used them
Contenuto correlato
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered