Documenti fondamentali
502243
Supelco
ASTM® D5442 Quantitative Linearity Standard
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
Scegli un formato
1 ML
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
112,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D5442
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 mL
Concentrazione
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
ASTM® D5442 Quantitative Linearity Standard consists of mixes of n-paraffins used for determining column resolution, retention times, response factors, and internal standard preparation.
Applicazioni
ASTM® D5442 quantitative linearity standard has been used in the gas chromatographic determination of poly-aromatic hydrocarbons and/or petroleum hydrocarbons extracted from crude oil cultures of degrading bacteria like Burkholderia cepacia 2A-12 using hexane as the extraction solvent.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
Accurately prepared mix used to determine response factors for n-paraffins.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analita
Descrizione
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Hexacosane
    Vedi tutto (15)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Degradation of polyaromatic hydrocarbons by Burkholderia cepacia 2A-12
Kim JT, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 19, 411-417 (2003)