Documenti fondamentali
501549
Supelco
Oxygen in nitrogen, 2 %
2%, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
Stato
gas
Confezionamento
cylinder of 14 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T94-14
Disponibilità
not available in Canada, EU
Concentrazione
2%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)