Documenti fondamentali
49151
Supelco
Chlorinated Pesticides Mix
in isooctane (varied), TraceCERT®, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 5 × 1 mL each
Concentrazione
in isooctane (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Chlorinated pesticides mix is specially prepared for evaluating the ability of chromatographic columns to separate pesticides and their degradation products in environmental samples.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Aldrin 50 μg/mL
    α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane 100 μg/mL
    1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane 200 μg/mL
    4,4′-DDD, analytical standard 190 μg/mL
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene 100 μg/mL
    2,4′-DDT 225 μg/mL
    4,4′-DDT 260 μg/mL
    Dieldrin 120 μg/mL
    Endrin 200 μg/mL
    Heptachlor 25 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 80 μg/mL
    Lindane 25 μg/mL
    Vedi tutto (12)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2