Documenti fondamentali
48574
Supelco
Dibenz[a,h]anthracene
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2:5,6-Dibenzanthracene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.35
Beilstein:
1912416
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
vial of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
524 °C (lit.)
Punto di fusione
262-265 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Benz[a]anthracene analytical standard
Supelco
48563
Benz[a]anthracene
Dibenzo[a,h]pyrene BCR®, certified reference material
BCR159
Dibenzo[a,h]pyrene
Benzo[k]fluoranthene certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
03323
Benzo[k]fluoranthene
Benzo[e]pyrene 98%
Sigma-Aldrich
B10102
Benzo[e]pyrene
Benzo[a]pyrene ≥96% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1760
Benzo[a]pyrene
M F Kirby et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 81(3), 233-244 (2007-01-24)
The extent to which biological systems interact in fish from multi-contaminant areas needs to be understood for full interpretation of monitoring data. This study investigates the interaction between two biomarkers, ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity and plasma vitellogenin (VTG) in the European
Santiago A Bortolato et al.
Analytical chemistry, 80(21), 8276-8286 (2008-10-02)
This work presents a novel approach for the simultaneous ultratrace determination of benzo[ a]pyrene and dibenzo[ a,h]anthracene, the two most carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), in a very interfering environment, combining the recently discovered ability of the nylon membrane to
Sander Delahaye et al.
Journal of chromatography. A, 1258, 152-160 (2012-09-04)
Supercritical fluid chromatography (SFC) is attributed many advantages over high performance liquid chromatography (HPLC). Next to the fact that SFC is greener than HPLC, which is especially important for preparative separations, SFC is claimed to be able to deliver faster
K B Okona-Mensah et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 43(7), 1103-1116 (2005-04-19)
Evidence suggests that people living in urban areas have an increased risk of lung cancer due to higher levels of air pollution in these areas. Benzo[a]pyrene (B[a]P) is currently used as the main indicator of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Zhi-Xin Yuan et al.
Chemical research in toxicology, 16(12), 1581-1588 (2003-12-19)
Benzo[b]phenanthro[2,3-d]thiophene (BPT), a thia analogue of dibenz[a,h]anthracene (DBA), is a carcinogenic environmental pollutant. We have examined the metabolism of BPT by rodent liver microsomes to investigate the mechanism by which BPT produces mutagenic and carcinogenic effects. Both rat and mouse
Articoli
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.