Documenti fondamentali
48567
Supelco
Anthracene
analytical standard
Sinonimo/i:
Anthraxcene, Paranaphthalene
Scegli un formato
5000 MG
82,20 €
82,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5000 MG
82,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Colour Index:
10790
Beilstein:
1905429
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
82,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Densità del vapore
6.15 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 145 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
1004 °F
Confezionamento
ampule of 5000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
340 °C (lit.)
Punto di fusione
210-215 °C (lit.)
Solubilità
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
Anthracene is a polycyclic aromatic hydrocarbon often formed by incomplete combustion of organic materials.[1]
Applicazioni
Anthracene has been shown to be soluble in a variety of binary and ternary mixtures of cyclohexanone, ethyl acetate, and methanol .
Anthracene may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in aqueous solution by synchronous fluorimetry.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acenaftene analytical standard
Supelco
48500-U
Acenaftene
Fluoranthene analytical standard
Supelco
48535
Fluoranthene
Anthanthrene BCR®, certified reference material
BCR091
Anthanthrene
Benzo[ghi]perylene analytical standard
Supelco
48491
Benzo[ghi]perylene
Benz[a]anthracene analytical standard
Supelco
48563
Benz[a]anthracene
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples using high-performance liquid chromatography with amperometric detection.
Nirmaier HP, et al.
Journal of Chromatography A, 730(1-2), 169-175 (1996)
Simultaneous determination of dissolved anthracene and pyrene in aqueous solution by synchronous fluorimetry.
Cai ZQ, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69(1), 130-133 (2008)
Kohei Yazaki et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(16), 1630-1632 (2013-01-23)
A bowl-shaped organic host was prepared by linking two anthracene-embedded bispyridine ligands with two methylene spacers. The water-soluble host has a hemispherical hydrophobic cavity (∼1 nm in diameter) with two cationic methylenebispyridinyl (Lewis acidic) moieties and shows the selective recognition
Jiang-Fei Xu et al.
Organic letters, 15(24), 6148-6151 (2013-11-19)
Dynamic covalent bonds supplied by reversible anthracene dimerization were combined with pillar[5]arene/imidazole host-guest interactions to construct double-dynamic polymers. Heating such polymers (in solution or as a gel) led to depolymerization by dissociation of either the host-guest complexes alone or the
Qiuli Zhao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(95), 11671-11673 (2012-10-26)
Perylene bisimide derivatives substituted with one and two tetraphenylethene moieties at 1 and 1,7-postions show distinct optical properties. The former displays characteristic emission features of perylene bisimides in solution and red emission in the aggregate state, while the latter is