Documenti fondamentali
48266
Supelco
ASTM® D5134 Qualitative Reference Reformate Standard
analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D5134
Confezionamento
pkg of 6 × 1 mL
Concentrazione
(Approx. 70 identified components. Neat fraction.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
32 °C
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
Approximately 70 identified componets. Neat fraction. Actual refinery reformate product.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)