Documenti fondamentali
48129
Supelco
Dibutyl chlorendate solution
200 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20Cl6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
501.06
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Caratteristiche
standard type surrogate
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Compatibilità
for analyte group Pesticides/PCBs
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H20Cl6O4/c1-3-5-7-26-13(24)9-10(14(25)27-8-6-4-2)16(21)12(19)11(18)15(9,20)17(16,22)23/h9-10H,3-8H2,1-2H3
UJAHPBDUQZFDLA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)