Documenti fondamentali
47743-U
Supelco
ASTM® D5580 Quantitative Cal Mix 4
(Each component at nominal wt.% indicated.), analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D5580
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
(Each component at nominal wt.% indicated.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analita
Descrizione
    Benzene 1.8 % (w/w)
    Ethylbenzene 4.5 % (w/w)
    2-Hexanone 10 % (w/w)
    Toluene 2.25 % (w/w)
    1,2,4-Trimethylbenzene 4.5 % (w/w)
    2,2,4-Trimethylpentane 72.45 % (w/w)
    o-Xylene 4.5 % (w/w)
Avvertenze
Danger
Punto d’infiammabilità (°F)
10.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-12.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)