Documenti fondamentali
442876
Supelco
Bisphenol A-d16
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-d16
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2C(C6D4OD)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.38
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 50 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
220 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+16
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Protocolli
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.