Documenti fondamentali
442768
Supelco
Propionaldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Sinonimo/i:
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)