Documenti fondamentali
442734
Supelco
p-Terphenyl-d14
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
C6D5C6D4C6D5
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
212-213 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+14
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Praew Suppajariyawat et al.
Forensic science international, 301, 415-425 (2019-06-23)
Ammonium nitrate fuel oil (ANFO) is one of the most favorite explosives used in terrorist attacks. This explosive is a complex mixture of 95-96% ammonium nitrate (AN) and 4-5% liquid hydrocarbons (fuel oil). In this study, we analyze a variety