Documenti fondamentali
44258
Supelco
Flonicamid metabolite TFNG
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
N-[[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]glycine, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine
Scegli un formato
25 MG
148,00 €
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
148,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7F3N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NCC(O)=O)C1=C(C(F)(F)F)C=CN=C1
InChI
1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16)
AXMBYGGSBXWTEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)