442377
2,6-di-tert-butil-4-metilfenolo
analytical standard
Sinonimo/i:
2,6-di-tert-butil-p-cresolo, BHT, Butilidrossitoluene, DBPC, Idrossitoluene butilato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
7.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
878 °F
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
265 °C (lit.)
Punto di fusione
69-73 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Stringa SMILE
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?