Documenti
442302
Supelco
2,4,5-Trichlorotoluene
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5Cl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.47
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 250 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C7H5Cl3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
ZCXHZKNWIYVQNC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)