Documenti fondamentali
43266
Supelco
Diniconazole
PESTANAL®, analytical standard, E-Isomer
Scegli un formato
250 MG
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
165,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17Cl2N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Qualità
E-Isomer
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
Punto di fusione
152-158 °C
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C(C)(C)C)/C(N1N=CC=C1)=C\C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6+
FBOUIAKEJMZPQG-AWNIVKPZSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)