43044
all-cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid, DTA
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥97% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
TWSWSIQAPQLDBP-DOFZRALJSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)