41902
EPA TO-14A Chlorinated Hydrocarbon Subset Mix
100 ppb in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
EPA TO-14
Confezionamento
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T1902-110
Concentrazione
100 ppb in nitrogen
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
These high pressure, transportable gas calibration blends for US EPA Method TO-14 ensure that laboratories can perform Method TO-14 and Clean Air Act analyses at a fraction of their former costs. Scott TO-14 gas blends are packaged in SCOTTY HP high pressure, transportable, laboratory-size cylinders. Scott TO-14 gas calibration blends are traceable to NIST reference mixtures (NIST SRM 1804) and are certified by Scott Gases for superior stability and accuracy.
Applicazioni
Altre note
Analita
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)