40091
4,4′-DDE solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Sinonimo/i:
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene solution, 4,4′-DDE solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)Cl)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)