29752-U
Carbotrap® 349 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Carbotrap® 349
Scegli un formato
1.280,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.280,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carbotrap® 349,
sustainability
Greener Alternative Product
Compatibilità
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)