Documenti fondamentali
29562-U
DIN1 Gas Cylinder Pressure Regulator
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Parametri
0-100 psi
Descrizione generale
For use with hydrogen, methane, or 5% methane in argon gas cylinders.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)