Documenti fondamentali
2875901-U
Supelco
Inlet Liner, On-Column Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
Descrizione
PTV liner for Trace 2000
Confezionamento
pkg of 1 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (PTV Injector)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)