28463-U
Colonna GC capillare VOCOL®
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
45
df
1.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
Lungh. × D.I.
20 m × 0.18 mm
applicazioni
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
Codice USP: Nessuno
Fase:
- Legata
- Proprietaria
- ≤0,32 mm DI, <2 μm: Da temperatura inferiore a quella ambiente a 250 °C (isoterma o programmata)
- ≤0,32 mm DI, ≥2 μm: Da temperatura inferiore a quella ambiente a 230 °C (isoterma o programmata)
- ≥0,53 mm DI, <2 μm: Da temperatura inferiore a quella ambiente a 250 °C (isoterma o programmata)
- ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: Da temperatura inferiore a quella ambiente a 230 °C (isoterma o programmata)
Altre note
Note legali
Applicazioni
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.