Documenti fondamentali
27350-U
Supelco
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
black Viton®
black Viton®
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
260 °C temp. limit
D.E.
8 mm
diam. × spessore
8 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 2 mL vial, standard opening
for use with 8-425 threaded cap - standard opening
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)