Documenti fondamentali
27304-U
Supelco
Headspace vials convenience kit (clear glass, bevel top, round bottom), pkg of 100
volume 10 mL, vial O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, PTFE/butyl rubber septum
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/butyl rubber septum
clear glass vial
silver aluminum seal (pressure release)
Caratteristiche
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
vial type headspace
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I. flaconcino
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
Volume
10 mL
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)