Documenti fondamentali
27081-U
Supelco
Vials, screw top, clear glass
marking spot
, volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass vial (with marking spot)
Descrizione
cap not included
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)