Documenti fondamentali
25735
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.10 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Materiali
fused silica tubing
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
5.0 m × 0.10 mm
Descrizione generale
Fused tubing is used as a protective coating for elevating column temperatures.[1]
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 119-119 (2004)