Documenti fondamentali
25724
Supelco
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 3.0 m × 0.53 mm
Scegli un formato
1 EA
78,50 €
78,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
78,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
78,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica tubing
Composizione
methyl (deactivated)
Confezionamento
pkg of 1 ea
df
0.53 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
3.0 m × 0.53 mm
Descrizione generale
Deactivated non-polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as alkanes, carbon disulfide, and ethers.
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)