25346
Colonna GC capillare SPB®-5
L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm
About This Item
Materiali
fused silica
agenzia
meets requirements for USP G27 and G36
Parametri
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Beta
27
df
5.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
15 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
Codice USP: questa colonna soddisfa i requisiti USP G27 e G36.
Fase
- Legata
- Poli (5% difenile/95% dimetilsilossano)
- ≤D. I. 0,32 mm, <2 μm: da -60 °C a 320 °C (isoterma o programmata)
- ≤D. I. 0,32 mm, ≥2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma o programmata)
- ≥D. I. 0,53 mm, <2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma) o 320 °C (programmata)
- ≥D. I. 0,53 mm, ≥2 μm: da -60 °C a 260 °C (isoterma) o 280 °C (programmata)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?