Documenti fondamentali
24867
Supelco
Tube Holder for PAS-500 Pump
for use with 6mm sorbent tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with 6mm sorbent tube
Descrizione generale
Tube Holder for PAS-500 Pump for 6mm sorbent tubes is used as accessories for PAS-500 micro air sampler used in air monitoring.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)