Documenti fondamentali
24738-U
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.8 mL, clear glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 200 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass vial
glass
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 200 ea
D.E. × alt.
7 mm × 40 mm , flat bottom
Volume
0.8 mL
Raccordi
thread for 8 mm
Descrizione generale
7 × 40mm
Use with:
Beckman 504 Gilson 231-401, 232-401
Carlo Erba AS200S, A2005 (Rack 9) (not ASPEC)
du Pont ICI LC1600
Finnigan A200S Phillips S4, S8, 4700LC/GC
SGE LS-3200
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)