Documenti fondamentali
24534-U
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 5)
Misura ago
22s ga
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80539
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Descrizione generale
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
Septum damage is minimized by the solid domed tip.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)