24251INT
SPB®-624 Intuvo Capillary GC Column
column L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Sinonimo/i:
SPB®-624 Capillary GC Column
About This Item
Materiali
fused silica
df
1.80 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × diam. int. colonna
60 m × 0.32 mm
applicazioni
pharmaceutical
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Compatibilità
for use with Agilent Intuvo GC
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)