23617
Chart Paper for Recorder
S221-13391-01 (OEM), chart type, black thermal, pkg of 1 roll
Sinonimo/i:
CHART PAPER Shimadzu™ C-RIA/C-RIB, 1 ROLL
About This Item
Caratteristiche
chart type black thermal
Confezionamento
pkg of 1 roll
Produttore/marchio commerciale
S221-13391-01 (OEM)
Compatibilità
for use with Shimadzu C-R1A, C-R1B
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)