Documenti fondamentali
22742-U
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Materiali
glass
Produttore/marchio commerciale
Tekmar® 14-3544-124
Misura
5 mL
applicazioni
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Tekmar® 2000/3000
Caratteristiche e vantaggi
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)