Documenti fondamentali
22561
Supelco
Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen, Methane and Oxygen
1% each component in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Il prodotto 22561 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
analytical standard
Stato
gas
Confezionamento
cylinder of 14 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T218-14
Disponibilità
available only in USA
not available in Canada
Concentrazione
1% each component in nitrogen
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Caratteristiche e vantaggi
  • Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen, Methane and Oxygen, 1% each component in nitrogen is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Analita
Descrizione
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Methane
    Oxygen
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)