22510-U
Boccole Supeltex M -2B per colonne capillari, modello lungo
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
0.4 mm
Compatibilità
0.10-0.25 mm Column I.D.
Descrizione generale
Material Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
Maximum Temperature: 350 °C
Note legali
Configurato per
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)