2051025
Inlet Liner, Split Type, Cup Design (unpacked)
pkg of 25 ea
About This Item
Confezionamento
pkg of 25 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Descrizione generale
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)