Documenti fondamentali
18380
Supelco
N-Sulfocarbamoylsaxitoxin solution
20 μg/g in acetic acid, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
GTX5 solution, Gonyautoxin solution, Toxin B1 solution
Scegli un formato
0.5 ML
296,00 €
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.5 ML
296,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17N7O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentrazione
20 μg/g in acetic acid
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NC(=O)OC[C@@H]1NC(=N)N2[C@]3(NC(=N)N[C@H]31)C(CC2)(O)O)O
InChI
1S/C10H17N7O7S/c11-6-14-5-4(3-24-8(18)16-25(21,22)23)13-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)15-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,13)(H,16,18)(H3,11,14,15)(H,21,22,23)/t4-,5-,10-/m0/s1
JKKCSFJSULZNDN-HGRQIUPRSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)