13832
Colonna impaccata in metallo per GC (per strumenti Agilent, configurazione "A")
phase none, matrix 60/80 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
60/80 Molecular Sieve 5A support
Gruppo funzionale matrice
none phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)