ZRB2945
Anti-Aromatase Antibody, clone 1D23 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
ARO1, CYAR, CYP19, Cytochrome P-450AROM, Cytochrome P450 19A1, EC:1.14.14.14, Estrogen synthase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D23, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 57.88 kDa
observed mol wt ~61 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... CYP19A1(1588)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aromatase in human brain tissue lysate.
Tested Applications
Affinity Binding Assay Analysis: The binding affinity of this antibody to Aromatase peptide was at least one thousand-fold (1,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Aromatase in human placenta tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)