ZMS1119
Anti-SV40 T Antigen Antibody, clone PAb416 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Anti-XLF/NHEJ1 clone 1C16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, LT, LT-AG, Large T antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PAb416, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 81.62 kDa
observed mol wt ~80 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
virus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
vaccinia virus ... SV40gp6(29031019)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from SV40 infected COS-1 cells.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Large T antigen in lysate from SV40 infected COS-1 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SV40 Large T Antigen in COS-7 cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected SV40 Large T Antigen in one million COS-7 Cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1